2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₂H₆ClFN₂
Pto. de fusión: 173…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215072
Núm. CAS: 31776-83-7