Alcohol 4-cloro-2-fluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8145-25G PC8145-5G
APOSPC8145-25GEA 43.5 EUR
APOSPC8145-25G APOSPC8145-5G
Alcohol 4-cloro-2-fluorobencílico 98%
Alcohol 4-cloro-2-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143285
Núm. CAS: 56456-49-6