Alcohol 4-cloro-3-fluorobencílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
Alcohol 4-cloro-3-fluorobencílico 96%
Alcohol 4-cloro-3-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143292
Núm. CAS: 202925-10-8