Ácido 2-cloro-4-fluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 40.8 EUR
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
Ácido 2-cloro-4-fluorocinámico 98%
Ácido 2-cloro-4-fluorocinámico
Formula: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Pto. de fusión: 247…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236027
Núm. CAS: 133220-86-7