1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenceno
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042184
Núm. CAS: 167415-27-2