Ácido 4-cloro-3-fluorocinámico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8154-10G
PC8154-1G
PC8154-5G
PC8154-25G
PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA
136
EUR
APOSPC8154-10G
APOSPC8154-1G
APOSPC8154-5G
APOSPC8154-25G
APOSPC8154-100G
Ácido 4-cloro-3-fluorocinámico
Ácido 4-cloro-3-fluorocinámico
Formula:
C₉H₆ClFO₂ Pto. de fusión: 241…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143294 Núm. CAS: 202982-66-9 |