1-Cloro-4-fluoro-3-iodobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 56.7 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Cloro-4-fluoro-3-iodobenceno 97%
1-Cloro-4-fluoro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672963
Núm. CAS: 116272-42-5