3-Cloro-5-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8165-1G PC8165-5G PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8165-1G APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G
3-Cloro-5-fluorofenol 98%
3-Cloro-5-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042212
Núm. CAS: 202982-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III