1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 166 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formula: C₉H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143013
Núm. CAS: 194943-82-3