1-Cloro-2,3,4-trifluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8169-25G
PC8169-5G
APOSPC8169-25GEA
65.4
EUR
APOSPC8169-25G
APOSPC8169-5G
1-Cloro-2,3,4-trifluorobenceno 97%
1-Cloro-2,3,4-trifluorobenceno
Formula:
C₆H₂ClF₃ MW: 166,5300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042222 Núm. CAS: 36556-42-0 |