2,6-Dibromo-4-fluoroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8172-25G
PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA
302
EUR
APOSPC8172-25G
APOSPC8172-5G
2,6-Dibromo-4-fluoroanísol
2,6-Dibromo-4-fluoroanísol
Formula:
C₇H₅Br₂FO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042231 Núm. CAS: 443-41-4 |