6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8174-250MG PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA 284 EUR
APOSPC8174-250MG APOSPC8174-100MG
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₁₀H₅Cl₂F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801054
Núm. CAS: 143309-87-9