1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 279 EUR
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142519
Núm. CAS: 36556-37-3