2,6-Dicloro-4-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 207 EUR
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dicloro-4-fluoroanilina 97%
2,6-Dicloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142845
Núm. CAS: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III