4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 79.9 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209.0019 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672988
Núm. CAS: 289039-49-2