1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈F₂O₂
Pto. de fusión: 41…43 °C
Densidad: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070789
Núm. CAS: 203059-80-7