N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8186-1G PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8186-1G APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Formula: C₈H₆F₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143199
Núm. CAS: 1662-21-1