3,4-Difluorofenetol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 68.3 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorofenetol 98%
3,4-Difluorofenetol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673005
Núm. CAS: 163848-46-2