4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 116 EUR
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FNO₂
Pto. de fusión: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143236
Núm. CAS: 119396-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III