2-Fluorobenzaldehído-oxima
Proveedor: Apollo Scientific
PC8192-1G PC8192-5G
APOSPC8192-1GEA 102 EUR
APOSPC8192-1G APOSPC8192-5G
2-Fluorobenzaldehído-oxima
2-Fluorobenzaldehído-oxima
Formula: C₇H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019958
Núm. CAS: 451-79-6