3-Fluoro-p-anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-anísidina, 3-Fluoro-4-metoxianilina
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anísidina
3-Fluoro-p-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 80…84 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075040
Núm. CAS: 366-99-4