5-Fluoro-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-metoxianilina, 5-Fluoro-2-anísidina
PC8205-5G PC8205-1G PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA 23.2 EUR
APOSPC8205-5G APOSPC8205-1G APOSPC8205-25G
5-Fluoro-o-anísidina 98%
5-Fluoro-o-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C/0.76mmHg
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1.1981 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077537
Núm. CAS: 1978-39-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III