4-Fluoro-o-anísaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anísaldehído 98%
4-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143318
Núm. CAS: 450-83-9