Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 97.3 EUR
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00509373
Núm. CAS: 394-42-3