Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 29 EUR
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico
Ácido 2-fluoro-5-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272566
Núm. CAS: 367-83-9