Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
Ácido 4-fluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673010
Núm. CAS: 395-82-4