2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142921
Núm. CAS: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III