2-Fluoro-4-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 50.9 EUR
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-metoxifenol 97%
2-Fluoro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C/3,75mmHg
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070796
Núm. CAS: 167683-93-4