5-Fluoro-2-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluor-2-hydroxyanisole
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 295 EUR
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-metoxifenol 98%
5-Fluoro-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇FO₂
MW: 142.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143459
Núm. CAS: 72955-97-6
UN: 3265
ADR: 8 III