Hexafluorofosfato de difeniliodonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 357 EUR
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Hexafluorofosfato de difeniliodonio 98%
Hexafluorofosfato de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426.08 g/mol
Pto. de fusión: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061398
Núm. CAS: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8 III