4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 43.5 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno 99%
4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
Pto. Ebullición: 135 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060646
Núm. CAS: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III