3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 119 EUR
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143163
Núm. CAS: 405-06-1