3-Fluoro-p-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143164
Núm. CAS: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8 III