1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dichloro-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
PC8222-25G PC8222-5G
APOSPC8222-25GEA 263 EUR
APOSPC8222-25G APOSPC8222-5G
1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etano 98%
1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etano
Formula: ClF₂CCClFOCF₃
MW: 236,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464450
Núm. CAS: 2356-53-8