4-(Trifluorometil)anísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 31.9 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluorometil)anísol
4-(Trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Pto. Ebullición: 166…170 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094456
Núm. CAS: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3 III