4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 27.7 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.6 g/mol
Pto. Ebullición: 100…104 °C/12mmHg
Densidad: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190124
Núm. CAS: 62039-92-3