[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 68.3 EUR
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094458
Núm. CAS: 163839-73-4