Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 59.6 EUR
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico 98+%
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: 173…174 °C
Densidad: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055370
Núm. CAS: 1006-41-3