6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8235-1G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269610
Núm. CAS: 391-78-6