4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 37.7 EUR
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Pto. de fusión: 76…81 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094459
Núm. CAS: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III