2-Fluorotiobenzamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluorobenzothioamide
PC8237-1G PC8237-25G PC8237-5G
APOSPC8237-1GEA 84.6 EUR
APOSPC8237-1G APOSPC8237-25G APOSPC8237-5G
2-Fluorotiobenzamida
2-Fluorotiobenzamida
Formula: C₇H₆FNS
MW: 155.2 g/mol
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973316
Núm. CAS: 75907-82-3