Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC8239-1G PC8239-25G
APOSPC8239-1GEA 0 EUR
APOSPC8239-1G APOSPC8239-25G
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Pto. de fusión: 76…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094461
Núm. CAS: 162744-59-4