4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₁FN₂O₃
MW: 226.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03138381
Núm. CAS: 2689-39-6