α-Bromo-4-cloro-2,6-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 282 EUR
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Bromo-4-cloro-2,6-difluorotolueno 98%
α-Bromo-4-cloro-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094463
Núm. CAS: 537013-52-8
UN: 3265
ADR: 8,II