Ácido (4-cloro-2,6-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 126 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
Ácido (4-cloro-2,6-difluorofenil)acético 97%
Ácido (4-cloro-2,6-difluorofenil)acético
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094467
Núm. CAS: 537033-55-9