5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1850 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₃NO₂S
Pto. de fusión: 205…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203137
Núm. CAS: 243977-22-2