Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC8256-1G PC8256-5G
APOSPC8256-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8256-1G APOSPC8256-5G
Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216521
Núm. CAS: 212755-76-5