Ácido 3,4,5-trifluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 168 EUR
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
Ácido 3,4,5-trifluorocinámico 98%
Ácido 3,4,5-trifluorocinámico
Formula: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Pto. de fusión: 195…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083529
Núm. CAS: 152152-19-7