1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acetate
PC8275-25G PC8275-5G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 176 EUR
APOSPC8275-25G APOSPC8275-5G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Formula: C₆H₅F₇O₂
MW: 242,09 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C/735mmHg
Densidad: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01070838
Núm. CAS: 356-06-9