3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862101
Núm. CAS: 159783-22-9